Learn More
Betaxolol, TRC
Code produit 17972335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972335 10 mg 10mg
17901255 5 mg 5mg
17962215 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17972335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB32800010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63659-18-7
Formule moléculaire C18 H29 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 307.43
Synonyme (±)-Betaxolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-cyclopropylmethoxy-ethyl)phenoxy]-2-propanol, Betaxolol, Betoptic S, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
Nom IUPAC 1-[4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénoxy]-3-(propan-2-ylamino)propane-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaxolol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3
Poids de la formule 307.2147
Pourcentage de pureté >95%