Learn More
BETd-246, MedChemExpress
Description
BETd-246 is a second-generation and PROTAC-based BET bromodomain (BRD) inhibitor connected by ligands for Cereblon and BET, exhibiting superior selectivity, potency and antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BETd-246 |
| CAS | 2140289-17-2 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C48H55N11O10 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 200 mg/mL (211.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCOCCOCCOCCCNC7=CC=CC(C(N8C(CC9)C(NC9=O)=O)=O)=C7C8=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 946.02 |
| Poids de la formule | 946.02 |
| Afficher plus |