missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BETd-246, MedChemExpress

Code produit 16447607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447607 5 mg
16454858 10 mg
16433266 25 mg
16421117 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16447607 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY115568

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress BETd-246 is a second-generation and PROTAC-based BET bromodomain (BRD) inhibitor connected by ligands for Cereblon and BET, exhibiting superior selectivity, potency and antitumor activity.

BETd-246 is a second-generation and PROTAC-based BET bromodomain (BRD) inhibitor connected by ligands for Cereblon and BET, exhibiting superior selectivity, potency and antitumor activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau BETd-246
CAS 2140289-17-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C48H55N11O10
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (211.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCOCCOCCOCCCNC7=CC=CC(C(N8C(CC9)C(NC9=O)=O)=O)=C7C8=O
Poids moléculaire (g/mol) 946.02
Poids de la formule 946.02
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.