Learn More
Bethanechol chloride, MedChemExpress
Code produit 16421416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421416 200 mg
16420918 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16421416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0406A
MedChemExpress Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bethanechol chloride
Forme physique Solid
CAS 590-63-6
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H17ClN2O2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme Carbamyl-β-methylcholine chloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC(N)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 196.68
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research