Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bétuline
Code produit. 17201252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17201252
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466550010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 473-98-3 | C30H50O2, C30H50O2 | 442.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 473-98-3
Formule moléculaire C30H50O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bétuline
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique
Point de fusion 256,0°C à 257,0°C
Poids de la formule 442,72
Clé InChI FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Nom IUPAC (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol
Poids moléculaire (g/mol) 442.73