Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide bétulinique
Code produit 15871012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15871012 1 g 1g
15881012 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15871012 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462870010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 472-15-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 472-15-1
Formule moléculaire C30H48O3
Poids moléculaire (g/mol) 456.71
Clé InChI QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
CID PubChem 64971
ChEBI CHEBI:3087
Spécification
Nom chimique ou matériau Betulinic acid
Quantité 1 g