Learn More
MedChemExpress Betulonic acid
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 454.68 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 4481-62-3 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 6.67 mg/mL (14.67 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Betunolic acid∣ Liquidambaric acid∣ (+)-Betulonic acid |
| Cible | Parasite∣HSV |
| Afficher plus |