Description
- Avec filetage externe
- Équipée de joints en EPDM
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour un montage facile du filetage sur les côtés des récipients |
| Largeur (métrique) | 13,5 mm |
| Comprend | Taille du filetage 1/2 po |
| Couleur | Gris |
| Type de produit | Raccordement à un récipient |