Learn More
Saint-Gobain Tubulure Bev-A-Line IV
Code produit 11703129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
12,8 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
19,2 mm
25,4 mm
Pression maximale:
39°psi
5,0 bar, 72°psi
50 psi
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
6,35 mm
Conditionnement:
15 pièces
15m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Pression maximale Épaisseur (métrique) unitSize
11703129 19,2 mm 25,4 mm 39°psi 3,2 mm 15 pièces
11793119 12,8 mm 19,2 mm 50 psi 6,35 mm 15m
11703139 3,2 mm 6,4 mm 5,0 bar, 72°psi 1,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Éviter une utilisation avec des solvants forts
Code produit 11703129 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur 0649039
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Éviter une utilisation avec des solvants forts
Revêtement en PE avec enveloppe en éthylène-acétate de vinyle. La tubulure Bev-A-Line IV Saint Gobain Performance Plastics™ ne contient pas de plastifiants et est adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire, mais elle est bien plus abordable que la tubulure en PTFE. Sans danger pour la plupart des alcools ; évitez l’utilisation avec des solvants forts.
  • Adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire
  • Plus économique que la tubulure en PTFE
  • Sans danger pour la plupart des alcools
  • Revêtement en PE avec enveloppe en éthylène-acétate de vinyle
  • Sans plastifiants
  • Non toxique et non hémolytique
  • Thermo-collable
  • Translucide
  • Plage de températures : –30 à 160°F (–51 à 71°C)
  • Stérilisation : Oxyde d’éthylène ou chaleur sèche
  • Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520 ; enveloppe 21 CFR 177.1350). Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary.
Spécification
Certifications/Conformité FDA, Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520; enveloppe 21 CFR 177.1350), USP classe VI, USDA, Exigences du National Formulary
Diamètre (métrique) interne 19,2 mm
Matériau Bev-A-Line
Diamètre (métrique) externe 25,4 mm
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec (application) Adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Pression maximale 39°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71° C