Learn More
Saint-Gobain Tubulure Bev-A-Line IV
Description
- Adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire
- Plus économique que la tubulure en PTFE
- Sans danger pour la plupart des alcools
- Revêtement en PE avec enveloppe en éthylène-acétate de vinyle
- Sans plastifiants
- Non toxique et non hémolytique
- Thermo-collable
- Translucide
- Plage de températures : –30 à 160°F (–51 à 71°C)
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène ou chaleur sèche
- Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520 ; enveloppe 21 CFR 177.1350). Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA, Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520; enveloppe 21 CFR 177.1350), USP classe VI, USDA, Exigences du National Formulary |
| Diamètre (métrique) interne | 12,8 mm |
| Matériau | Bev-A-Line |
| Diamètre (métrique) externe | 19,2 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
| Épaisseur (métrique) | 6,35 mm |
| À utiliser avec (application) | Adaptée aux produits alimentaires, boissons, médicaments, à une utilisation générale et en laboratoire |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |