Learn More
Bexarotene, MedChemExpress
Description
Bexarotene (LGD1069) is a high-affinity and selective retinoid X receptors (RXR) agonist with EC50s of 33, 24, 25 nM for RXRα, RXRβ, and RXRγ, respectively. Bexarotene shows limited affinity for RAR receptors (EC50 >10000 nM). Bexarotene can be used for the research of cutaneous T-cell lymphoma.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bexarotene |
| CAS | 153559-49-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H28O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | LGD1069 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 60 mg/mL (172.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1(C2=C(C(C)(CC1)C)C=C(C(C(C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=C)=C2)C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.48 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?