Learn More
Bexarotène, TRC
Code produit 30336113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336113 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB33675010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bexarotene
CAS 153559-49-0
Formule moléculaire C24 H28 O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
SMILES Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Nom IUPAC acide 4-[1-(3,5,5,8,8-pentaméthyl-6,7-dihydronaphthalène-2-yl)éthényl]acide
Poids moléculaire (g/mol) 348.48
Poids de la formule 348.2089