Learn More
Bexarotène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bexarotene |
| CAS | 153559-49-0 |
| Formule moléculaire | C24 H28 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26) |
| SMILES | Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C |
| Nom IUPAC | acide 4-[1-(3,5,5,8,8-pentaméthyl-6,7-dihydronaphthalène-2-yl)éthényl]acide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.48 |
| Poids de la formule | 348.2089 |