Learn More
Bezafibrate, 98+%
Code produit 15464019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464019 500 mg 500mg
15444019 1 g 1g
15454019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15464019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61412.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent | CAS: 41859-67-0 | C19H20ClNO4 | 361.82 g/mol
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41859-67-0
Formule moléculaire C19H20ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 361.82
Numéro MDL MFCD00078970
Clé InChI IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol
CID PubChem 39042
ChEBI CHEBI:47612
Nom IUPAC 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bezafibrate
Point de fusion 183°C to 186°C
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Merck Index 14,1195
Poids de la formule 361.82
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bezafibrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate