Learn More
Bézafibrate-d4, TRC
Code produit 30330686
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30330686 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30330686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3410021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bezafibrate-d4
CAS 1189452-53-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19H16D4ClNO4
Quantité 1 mg
Synonyme 2-{4-[2-(4-Chlorobenzamido-d4)ethyl]phenozy}-2-methylpropanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i5D,6D,7D,8D
SMILES ClC1=C([2H])C([2H])=C(C(NCCC2=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C2)=O)C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC acide 2-[4-[2-[(4-chloro-2,3,5,6-tétradeutérobenzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 365.84
Poids de la formule 365.1332
Pourcentage de pureté >95