Learn More
Bézafibrate-d4, TRC
Code produit 30337391
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30337391 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30337391 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB34100210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bezafibrate-d4
CAS 1189452-53-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19H16D4ClNO4
Quantité 10 mg
Synonyme 2-{4-[2-(4-Chlorobenzamido-d4)ethyl]phenozy}-2-methylpropanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/i5D,6D,7D,8D
SMILES ClC1=C([2H])C([2H])=C(C(NCCC2=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C2)=O)C([2H])=C1[2H]
Nom IUPAC acide 2-[4-[2-[(4-chloro-2,3,5,6-tétradeutérobenzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 365.84
Poids de la formule 365.1332
Pourcentage de pureté >95