Learn More
Bézafibrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bezafibrate |
| CAS | 41859-67-0 |
| Formule moléculaire | C19 H20 Cl N O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 361.82 |
| Poids de la formule | 361.1081 |