Learn More
Sartorius™ Papier de transfert en linters de coton BF2
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
460 mm
580 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Qualité BF 2
- Composés de linters de coton de haute pureté pour un flux de tampon et des transferts uniformes
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert
- Fournis sous forme de feuilles
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100/boîte |
| Matériau | Linters de coton avec cellulose alpha |
| Épaisseur | 0,35 mm |