Learn More
BFH772, MedChemExpress
Code produit 16445747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445747 5 mg
16444316 100 mg
16443008 10 mg
16439576 50 mg
16402586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16445747 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100419
MedChemExpress BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.
BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BFH772
CAS 890128-81-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H16F3N3O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC=CC3=CC(OC4=NC=NC(CO)=C4)=CC=C32
Poids moléculaire (g/mol) 439.39
Poids de la formule 439.39
Pourcentage de pureté 96.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease