Learn More
Gibco™ Milieu BG-11, optimisé pour les cyanobactéries
Code produit 12073479 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 l
Conditionnement:
1 pièce
6000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12073479 6 l 6000mL
12383553 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12073479 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1379902
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Milieu BG-11, optimisé pour les cyanobactéries
Gibco™ BG-11 Media is optimized for the growth and maintenance of select Cyanobacteria including Synechococcus elongates. The formulation comes ready-to-use at 1X to let you avoid laborious media preparation steps.
Each Gibco™ BG-11 Media comes in the award winning Gibco™ bottle designed for easier use in the biosafety cabinet, minimizing the risk of contamination, and helps you perform cell culture more consistently. Together, the superior packaging and quality, greater reliability, and improved consistency in Cyanobacteria culture, results in better overall efficiency and more robust data (Fig. 1, 2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1X
Contenu et stockage Les milieux de croissance Gibco™ BG-11 contiennent :
•  Milieu Gibco™ BG-11 6 L — Stocker à 4°C
Forme Liquide
Type de milieu Milieux d’algues
Méthode de préparation Aucun (prêt à l’emploi)
Type de produit Milieu de cyanobactéries
Classe d’organisme cible Cyanobactéries
pH 6 à 8
Quantité 6 l
For Research Use Only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.