Learn More
BGB-102, MedChemExpress
Code produit 16459327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459327 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15732
MedChemExpress BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.
BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau BGB-102
CAS 807640-87-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25BrN4O2
Quantité 5 mg
Synonyme JNJ-26483327
SMILES CN1CCCCCOC(C(OC)=C2)=CC3=C2N=CN/C3=N\C4=CC(Br)=CC=C4C1
Poids moléculaire (g/mol) 457.36
Poids de la formule 457.36
Pourcentage de pureté 97.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease