Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage autoclavable BHD Blue
BIOPHARMA
Code produit 17798187 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 8 in
9 x 9 in
12 x 12 in
15 x 15 in
18 x 18 in
20 x 20 in
24 x 24 in
30 x 30 in
36 x 36 in
40 x 40 in
45 x 45 in
45 x 48 in
54 x 54 in
54 x 72 in
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17798187 20 x 20 in 1000 pièces
17758187 9 x 9 in 1000 pièces
17748187 8 x 8 in 1000 pièces
17768187 12 x 12 in 1000 pièces
17778187 15 x 15 in 1000 pièces
17788187 18 x 18 in 1000 pièces
17708197 24 x 24 in 250 pièces
17718197 30 x 30 in 250 pièces
17728197 36 x 36 in 250 pièces
17738197 40 x 40 in 250 pièces
17748197 45 x 45 in 250 pièces
17758197 45 x 48 in 250 pièces
17768197 54 x 54 in 100 pièces
17778197 54 x 72 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17798187 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BHDSHEET2020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    765.17€ / 1000 pièces
    Économisez 21.83€
    2% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Lorsqu’ils sont fixés avec de l’adhésif pour autoclave ou des élastiques, les emballages Blue BHD Keystone Cleanroom Products offrent une barrière microbienne adéquate contre les sources externes de contamination.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
  • Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
  • Barrière microbienne suffisante
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
  • Transformé et emballé dans ISO Salles blanches certifiées
  • Certificat de conformité inclus dans l'envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Aucun
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 20 x 20 in
Longueur (impériale) 20 in
Largeur (impériale) 20 in
Type de produit Emballage de stérilisation (résistant)
Longueur (métrique) 50.8 cm
Largeur (métrique) 50.8 cm