Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bibenzyl |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 49.0°C to 53.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 284.0°C |
| Point d’éclair | 129°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Afficher plus |