Learn More
BIBR 1532, MedChemExpress
Code produit 16497246
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497246 100 mg
16473307 50 mg
16417298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497246 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17353
MedChemExpress BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau BIBR 1532
Forme physique Solid
CAS 321674-73-1
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17NO3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.79 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)\C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 331.36
Poids de la formule 331.36
Pourcentage de pureté 99.22%
Qualité Research