Learn More
BIBS 39, MedChemExpress
Code produit 16497868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497868 10 mg
16430338 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497868 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19732
MedChemExpress BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau BIBS 39
CAS 133085-33-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H36N4O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (60.99 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(NC(NC5CCCCC5)=O)=CC=C4N=C3CCCC)C=C2)O
Poids moléculaire (g/mol) 524.65
Poids de la formule 524.65
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation