Learn More
Fisherbrand™ Papier recueil de lames
Code produit 17899853 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 800 feuilles
Conditionnement:
10800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17899853 10 800 feuilles 10800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17899853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.35€
    332.48€ / 10800 pièces
    Économisez 94.87€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papier à fibre blanche très absorbante recommandé pour le séchage des lames de microscope et d’autres petits articles en verre de laboratoire.
Papier blanc absorbant
Papier à fibre blanche très absorbante recommandé pour le séchage des lames de microscope et d’autres petits articles en verre de laboratoire.
  • Sans peluches et sans poussières, à nettoyer sans laisser de traces
  • Chaque feuille mesure 6 x 4 po. (15 x 10 cm)
  • Chaque livre contient 50 fiches soigneusement reliées par des couvertures en papier épais.
disponible dans Paquet (12 livres, 600 pages) Ou Boîtier (18 paquets, 10 800 documents) .
Spécification
Type Papier Bibuleux
Dimensions (L x l) 6 x 4 po (15 x 10 cm)
À utiliser avec (équipement) Lames de séchage
Longueur (impériale) 6 po.
Longueur (métrique) 15 cm
Quantité 10 800 feuilles
Largeur (impériale) 4 po.
Largeur (métrique) 10 cm