Learn More
Bicalutamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15688705 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15688705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15688705 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461000010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Point de fusion 196.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H14F4N2O4S
Quantité 1 g
Synonyme bicalutamide, casodex, cosudex, calutide, bicalutamide cdx, raffolutil, kalumid, casodex tn, bicalutamide usan:inn:ban, bicalutamide casodex
Clé InChI LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O
Nom IUPAC N-[4-cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-3-(4-fluorophényl)sulfonyl-2-hydroxy-2-méthylpropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 430.37
CID PubChem 2375
Poids de la formule 430.37
Pourcentage de pureté 97%