Learn More
Bicalutamide, MedChemExpress
Description
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bicalutamide |
| CAS | 90357-06-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H14F4N2O4S |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.37 |
| Poids de la formule | 430.37 |
| Afficher plus |