Learn More
Bicalutamide, MedChemExpress
Code produit 16498617
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498617 5 g
16481399 1 g
16471716 500 mg
16471116 200 mg
16416426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16498617 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14249
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H14F4N2O4S
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM)
SMILES FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 430.37
Poids de la formule 430.37
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death