Learn More
Bicalutamide, TRC
Code produit 30137740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137740 500 mg 500mg
30133724 2.5 g 2.50g
30041291 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB382000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90357-06-5
Formule moléculaire C18 H14 F4 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 430.37
Synonyme N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-4'-Cyano-α,α,α-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334
Nom IUPAC N-[4-cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-3-(4-fluorophényl)sulfonyl-2-hydroxy-2-méthylpropanamide
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicalutamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Poids de la formule 430.061