Learn More
Ester diisopropylique de l'acide bicarbamique, TRC
Code produit 30336475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336475 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB382150250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Formule moléculaire C8 H16 N2 O4
Quantité 250 mg
Synonyme Diisopropyl bicarbamate
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMILES CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl N-(propan-2-yloxycarbonateylamino)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Poids de la formule 204.111