Learn More
Ester diisopropylique de l'acide bicarbamique, TRC
Product Code. 30337509
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30337509 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30337509 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB3821502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Formule moléculaire C8 H16 N2 O4
Quantité 2.5 g
Synonyme Diisopropyl bicarbamate
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMILES CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl N-(propan-2-yloxycarbonateylamino)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Poids de la formule 204.111