Learn More
Acidebicinchoninique, sel disodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359778 2 g 2g
11369778 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044247.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la détermination de Cu et les dosages de protéines
For determination of Cu and protein assays.Bicinchoninic acid disodium salt is useful for the determination of copper. It is also used for the determination of protein concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 979-88-4
Formule moléculaire C20H10N2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 388.29
Numéro MDL MFCD00037500
Clé InChI AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2
CID PubChem 164763
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicinchoninic acid disodium salt
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC disodium [2,2’-biquinoline]-4,4’-dicarboxylate
Poids de la formule 388.29
Forme physique poudre/fragments
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicinchoninic acid,disodium salt