Learn More
Méthiodure de (-)-bicuculline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498649 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15498649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67150.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40709-69-1 | C21H20INO6 | 509.296 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Bicuculline methiodide
CAS 40709-69-1
Couleur Jaune
Formule moléculaire C21H20INO6
Numéro MDL MFCD00078966
Quantité 50 mg
Numéro UN UN1544
Beilstein 5419649
Synonyme --bicuculline methiodide, bicuculline methiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide, 5s-5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, 5s, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, r-r*,s*, opera_id_515, --bicucullinemethiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide hpce, 5r-5-6s-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide
Clé InChI HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
SMILES C[N+]1(CCC2=CC3=C(C=C2C1C4C5=C(C6=C(C=C5)OCO6)C(=O)O4)OCO3)C.[I-]
Nom IUPAC (6R)-6-[(5S)-6,6-diméthyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium-5-yl]-6H-furo[3,4-g][1,3]benzodioxol-8-one ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 509.296
CID PubChem 104871
Poids de la formule 509.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide