Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Bicuculline methiodide
Description
Methiodide form of classical GABAA receptor antagonist (+)-bicuculline . More water-soluble and stable. Non-GABA receptor-mediated actions reported, including actions on calcium-dependent potassium channels.
Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (-)-Bicuculline methiodide |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 509.3 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 509.296 |