Learn More
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène, TRC
Code produit 30347643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347643 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB382870100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Norbornene
CAS 498-66-8
Formule moléculaire C7 H10
Quantité 100 g
Synonyme 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Formule InChI InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
SMILES C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
Nom IUPAC (1R,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-2-ete
Poids moléculaire (g/mol) 94.15
Poids de la formule 94.0783