Learn More
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norbornene |
| CAS | 498-66-8 |
| Formule moléculaire | C7 H10 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+ |
| SMILES | C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2 |
| Nom IUPAC | (1R,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-2-ete |
| Poids moléculaire (g/mol) | 94.15 |
| Poids de la formule | 94.0783 |