Learn More
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10367761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10367761 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10367761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Note relative au nom 98%
CAS 1719-83-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Analyse élémentaire 56.00 to 60.10% (C)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H8O6
Numéro MDL MFCD00082228
Quantité 100 g
Synonyme bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
Clé InChI XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 248.19
CID PubChem 102679
Poids de la formule 248.19
Forme physique Crystalline Powder or Crystals