Learn More
Dianhydride bicyclo[2.2.2]oct-7-ène-2,3,5,6-tétracarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325279 100 g 100g
11315279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19632.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1719-83-1 | C12H8O6 | 248.19 g/mol
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride is used to prepare the thermo-cured cycloaliphatic polyamic acid and photo-cured cycloaliphatic polyamic ester, which were then converted to cycloaliphatic polyimide film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dianhydride bicyclo[2.2.2]oct-7-ène-2,3,5,6-tétracarboxylique est utilisé pour préparer l’acide polyamique cycloaliphatique thermodurci et l’ester polyamique cycloaliphatique photodurci, qui ont ensuite été convertis en film polyimide cycloaliphatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1719-83-1
Formule moléculaire C12H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 248.19
Numéro MDL MFCD00082228
Clé InChI XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
CID PubChem 102679
SMILES C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Point de fusion ∼360°C
Quantité 100 g
Beilstein 294213
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 248.19
Pourcentage de pureté 97%