Learn More
Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bicyclo[3.3.1]nonane-2, 6-dione |
| CAS | 16473-11-3 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00153926 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | bicyclo 3.3.1 nonane-2,6-dione, bicyclo 3.3.1 nona-2,6-dione, meerwein's ketone, zlchem 41, acmc-20alon |
| Clé InChI | QWNPVTXLBMSEPN-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |