Learn More
Bicyclohexyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445563 10 g -
11455563 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445563 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13481.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166.31 g/mol
Bicyclohexyl is used as process media or solvent in many industries including chemicals, petrochemicals, polymers, coatings, photography. And it is also used to produce 1-fluorobicyclohexyl at temperature of -75°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bicyclohexyle est utilisé comme milieu de traitement ou solvant dans de nombreuses industries, notamment pour les produits chimiques, pétrochimiques, les polymères, les revêtements et la photographie. Et il est également utilisé pour produire du 1-fluorobicyclohexyle à une température de -75°C.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-51-3
Formule moléculaire C12H22
Poids moléculaire (g/mol) 166.31
Numéro MDL MFCD00003815
Clé InChI WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
CID PubChem 7094
Nom IUPAC Cyclohexylcyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicyclohexyl
Point de fusion 3°C to 4°C
Densité 0.864
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 10 g
Beilstein 1848266
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 166.31
Pourcentage de pureté 98%