Learn More
Bicyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10361391 100 g Flacon en verre 100g
10502014 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10361391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402211000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-51-3
Formule moléculaire C12H22
Poids moléculaire (g/mol) 166.31
Numéro MDL MFCD00003815
Clé InChI WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
CID PubChem 7094
Nom IUPAC Cyclohexylcyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicyclohexyl
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 3.0°C to 4.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 227.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4780 to 1.4800
Quantité 100 g
Beilstein 05, 108
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 166.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide