Learn More
Bicyclol, MedChemExpress
Code produit 16463796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463796 25 mg
16434477 50 mg
16431058 5 mg
16408608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16463796 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0766
MedChemExpress Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicyclol
CAS 118159-48-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18O9
Quantité 25 mg
Synonyme SY801
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (256.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(OC)=C(OCO2)C2=C1C3=C4OCOC4=C(OC)C=C3CO)OC
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Poids de la formule 390.34
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus