Learn More
Bifenazate, MedChemExpress
Code produit 16491616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491616 500 mg
16485676 100 mg
16431219 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY119687500mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bifenazate
CAS 149877-41-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20N2O3
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Poids de la formule 300.35
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation