Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bifonazole |
| Point de fusion | 149.0°C |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 105°C, 1 h) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 310.39 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bifonazole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement