Learn More
(±)-Bifonazole, TRC
Code produit 30343745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3834001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bifonazole
CAS 60628-96-8
Formule moléculaire C22 H18 N2
Quantité 1 g
Synonyme 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, (±)-Bifonazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin
Formule InChI InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
Nom IUPAC 1-[phényl-(4-phénylphényl)méthyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 310.39
Poids de la formule 310.147