Learn More
Boekel Scientific™ Incubateur d’hybridation Big S.H.O.T III™
Code produit 10213573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
l x H : 40 x 45,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10213573 l x H : 40 x 45,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10213573 Fournisseur Boekel Scientific™ Code fournisseur 2304022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00€
    4655.67€ / 1 pièces
    Économisez 504.33€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : Température ambiante de +10°C à 100°C
  • Conçue pour fournir une chauffe rapide, une stabilité thermique et un mélange efficace pour tous les types d’applications d’hybridation et d’incubation
  • Régulateur de température PID pour une augmentation rapide de la chaleur et une stabilité thermique
  • Convection forcée de l’air
  • Thermostat de sécurité réglable en cas de surchauffe
  • Minuteur numérique programmable jusqu’à 99 heures, 59 minutes
  • Fourni avec un carrousel standard
  • Vitesse du carrousel jusqu’à 60 tr/min par incréments de 1 tr/min.
  • Porte réversible
  • Empilable
Garantie
Garantie de deux ans
Spécification
Plage de températures (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 100 °C
Type Incubateur d'hybridation
Comprend Dix carrousels standards de 35 x 300 mm ou dix de 35x 225 mm, ou dix carrousels standards de 35 x 150 mm, ou encore vingt bouteilles de 35 x 100 mm
Vitesse 5 à 60 tr/min (variable)
Garantie 2 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 24.8 x 33.7 x 24.1 cm
Dimensions (L x l x H) l x H : 40 x 45,7 cm
Profondeur (métrique) intérieure 44.5 cm
Tension 230 V
Puissance 320 w
Fréquence 50/60 Hz