Learn More
IKA™ Agitateur magnétique Big Squid
Code produit 10734007 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Big Squid blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
10734007 Big Squid blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10734007 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003672000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00€
    423.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique avec surfaces en verre et motifs différents, offrant une résistance chimique exceptionnelle.
  • Affichage numérique de la vitesse, LED
  • Moteur à commande électronique pour une capacité supérieure
  • Plage de vitesses supérieure de 0 à 2 500 tr/min.
  • Quantité d'agitation maximale de 1,5 L
  • Excellente résistance chimique grâce à la partie supérieure en verre et au fond synthétique en TPC-ET
  • Matériaux recyclables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Verre
Tension 100/240 V
Puissance 4 W
Hauteur (métrique) 45 mm
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 115 x 115 mm
Largeur (métrique) 185 mm
Ampérage 300 mA
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Big Squid blanc
Type du moteur À commande électronique
Contrôle de la vitesse Bouton rotatif
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Agitateur magnétique blanc Big Squid
Poids (métrique) 0,7 kg