Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Code produit 15899856 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1 000 réactions
24 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
24 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
15899856 1 000 réactions 1000 réactions
16335342 1 000 réactions 1000 réactions
16325342 100 réactions 100 réactions
15889856 100 réactions 100 réactions
16345342 24 réactions 24 réactions
15809866 24 réactions 24 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15899856 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4458688
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Ce kit contient un Master Mix BigDye™ Direct PCR, un Master Mix de séquençage, une amorce sens M13, une amorce antisens M13 et un ADN de contrôle CEPH 1347-02. Ce kit contient suffisamment de réactifs pour 24 réactions.
Le kit de séquençage BigDye™ Direct Cycle, qui appartient à la famille de produits BigDye™, est un kit complet pour vos besoins de PCR et de séquençage.
  • Une procédure simple et rationalisée
  • La réalisation de toutes les étapes de séquençage dans un seul tube de réaction
  • La migration rapide avec une excellente résolution commençant à la première base après la séquence de l’amorce spécifique au gène
  • Un gain de temps substantiel par rapport aux flux de travaux précédents
Informations sur la commande
1 kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce kit contient un Master Mix BigDye™ Direct PCR, un Master Mix de séquençage, une amorce M13 FWD, une amorce M13 Rev et de l’ADN de contrôle CEPH 1347-02. Conserver tous les composants entre -15 et -25°C. Le Master Mix PCR doit être conservé à 4°C après sa première utilisation. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 1 000 réactions.
Format barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, analyseur génétique SeqStudio, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
À utiliser avec (application) Séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 30:70 hétérozygotes), séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 50:50), séquençage riche en GC (> 65 %), séquençage riche en GT ou difficile, séquençage standard, fermeture d’écart, homopolymère A ou T, séquençage riche en AT (>65 %), séquençage comparé (mutations de lignée germinale -10:90 hétérozygotes)
Comprend BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, 1000 rxns, 8-well Strips, 96-well Plate, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Use with 130xl Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler
Nbre de réactions 1 000 réactions
Gamme de produits BigDye
Type de produit Kit de séquençage Direct Cycle
Quantité 1,000 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Technique Séquençage de terminaison à colorant fluorescent
Compatibilité des modèles ADN BAC, cosmides, ADN Lambda, amplicons PCR (10:90 hétérozygotes), ADN plasmidique (≤ 15 Kb), ADN génomique (bactérien), fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), amplicons PCR (30:70 hétérozygotes)