Learn More
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v1.1, for 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
This kit contains two tubes of standard used to generate a spectrum required when analyzing BigDye Terminator v1.1 labeled DNA fragments on the 31xx, 3500, SeqStudio, and SeqStudio Flex series genetic analyzers. Each tube contains a blend of four different colors of fluorescent dye-labeled DNA fragments suspended in 1X TE buffer.
Informations sur la commande
1 kit
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (équipement) | 31xx Series Genetic Analyzer, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | ROX, TAMRA™, Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Gamme de produits | BigDye Terminator, BigDye |
| Type de produit | Étalon de matrice |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Glace |